Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de GSK3 bêta (Total/Phospho) multi-espèces InstantOne™
InstantOne ELISA
Marque:  Invitrogen™ 85-86173-11
Code produit. 15500817
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Alertes:
Les ELISA Total/Phospho InstantOne contiennent des réactifs pour un total de 96 puits (total de 24 puits / 72 puits phospho).Veuillez contacter le service technique pour obtenir un certificat d’authenticité spécifique par lot.
Includes:
  • Manuel d'utilisation
  • Plaque de dosage InstantOne™ – 96 puits (scellés)
  • Tampon de lyse cellulaire (5X)
  • Solution activatrice
  • Tampon de lavage (10x)
  • Réactif d’anticorps de capture GSK3b (total)
  • Réactif d’anticorps de capture phospho-GSK3b (Ser9)
  • Réactif d’anticorps de détection GSK3b (total)
  • Réactif anticorps de détection phospho-GSK3b (Ser9)
  • Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé)
  • Réactif de détection (substrat TMB)
  • Solution d’arrêt
  • Joint de plaques
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Le test ELISA InstantOne™ est spécialement conçu pour la mesure précise du GSK3b (Ser9) total et phosphorylé humain et de souris dans les lysats cellulaires. La détection de GSK3b (Ser9) total et phosphorylé de rat est également attendue. Le kit ELISA InstantOne™ permet une analyse rapide des échantillons en une heure environ. Tous les réactifs utilisés dans un sandwich ELISA traditionnel sont ajoutés en solution à une plaque suivie d’une étape de lavage et d’une détection avec le substrat colorimétrique TMB.
La glycogène synthase kinase-3 bêta (GSK3 bêta) appartient à la sous-famille des glycogènes synthases kinases, qui jouent un rôle central dans le métabolisme énergétique, le développement des cellules neuronales et la formation de modèles corporels. La GSK3 a des isoformes alpha et bêta (51 kDa et 47 kDa respectivement), qui sont fonctionnellement dissemblables. La GSK3 bêta joue un rôle dans la signalisation de l’insuline et de la Wnt et est inhibée suite aux événements de signalisation extracellulaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
P49841, Q9WV60
Kit ELISA
Humain, souris.
Lecteur de microplaques colorimétriques
Gsk3b
HRP
RUO
2°C à 8°C
Humain, souris.
1 h 10 min
Biotine
Lysats cellulaires
ELISA
2932, 56637
Anticorps de capture, Réactif pour anticorps de détection, Plaque d’analyse InstantOne™, Tampon de lyse cellulaire, Solution activatrice, Tampon de lavage (10x), Réactif de substrat (TMB), Solution d’arrêt, Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé), Scellage des plaques
96 dosages
Lysat cellulaire, 20 μl
Glycogène synthase kinase-3 bêta
1 heures 20 min
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Usage exclusivement réservé à la recherche