Learn More
Tenak™ Cryoboîte en carton vert
Cryoboîte Tenak en carton hydrofuge pour une durabilité à long terme.
Marque: Tenak™ TE22065
115.06 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construit en carton dur / carton
- Hydrofuge pour une durabilité accrue
- Peut être utilisé avec une large gamme de séparateurs de grille
Spécification
Vert | |
Carré | |
133 x 133 x 75 mm |
Carton | |
Boîte cryogénique |