Learn More
Bande en graphite, tresse carrée, 0,56 mm (0,022 po) d’épaisseur x 100 mm (3,94po) de largeur, 99,9 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11371188
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00144065
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite tape
Note relative au nom Square weave, 0.56mm (0.022 in.) thick x 100mm (3.94 in.) wide
Quantité 100 cm
Pourcentage de pureté 99.9%