Learn More
Gosselin™ Flacons carrés 1 L gradués en PEHD
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons carrés gradués de 1 L en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon simple ou double ou avec un bouchon à vis avec tampon.
Marque: Gosselin™ LC1000-09
141.27 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Disponibilité en version aseptique ou stérilisée
Spécification
1 L | |
95 x 76 x 185mm | |
Bouchon à vis en PEBD blanc simple | |
95 mm | |
90 /carton | |
Yes | |
Blanc | |
EC N°1935/2004 | |
Large | |
185 mm | |
Simple |
Naturel | |
58mm | |
PEHD | |
90/carton | |
Blanc | |
76 mm | |
Oui | |
Oui | |
Carré | |
PEBD |