Learn More
Gosselin™ Flacons carrés 1 L gradués en PEHD
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons carrés gradués de 1 L en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon simple ou double ou avec un bouchon à vis avec tampon.
Marque: Gosselin™ LC1000-16
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Disponibilité en version aseptique ou stérilisée
Spécification
1 L | |
Carré | |
58 mm | |
PEHD | |
90/carton | |
Non stérile | |
Blanc | |
Oui | |
Large | |
185 mm | |
Ouate |
Naturel | |
95 x 76 x 185mm | |
Bouchon à vis en PEHD blanc unique avec tampon | |
95 mm | |
Blanc | |
76 mm | |
EC N°1935/2004 | |
Oui | |
Carré | |
HDPE |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Gosselin™ Flacons carrés 1 L gradués en PEHD > Bouchon à vis en PEHD blanc avec tampon
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu