Learn More
Balles en or-zinc, dia. 3,175 mm (0,125 po) x longueur 3,175 mm (0,125 po), 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043470.KJ
771.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Gold Zinc slugs | |
Au:Zn; 90:10 wt% | |
MFCD02092916 | |
99.95% | |
Pastille |
3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length | |
(Base des métaux) | |
5 Pc. | |
≈0.45g/slug |