Learn More
Fil de tantale, 14kt, rouge, 1,63 mm (0,064 po) de diamètre, Au 58,3 % min, Thermo Scientific™
Code produit. 11313898
50 cm, 50cm
Click to view available options
Quantité:
10 cm
25 cm
50 cm
Conditionnement:
10cm
25cm
50cm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold wire (14kt)
Couleur Rouge
Note relative au nom 1.63mm (0.064 in.) dia.
Numéro MDL MFCD00003436
Quantité 50 cm
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) % Concentration Cu>Ag, Au ≤58.3%
Poids ≈28g/m
Forme Câble
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fil de tantale, 14kt, rouge, 1,63 mm (0,064 po) de diamètre, Au 58,3 % min, Thermo Scientific™ >