Learn More
Fil d’or, dia. 0,5 mm, 99,999 % (à base de métaux), Premion™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
250 cm
Unit Size:
10cm
250cm
50cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Gold wire |
Plage de pourcentage du dosage | 99.999% (metal basis) |
Quantité | 50 cm |