Learn More
Fil d’or, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Quantité:
5 cm
25 cm
100 cm
250 cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold |
Couleur | Golden |
Aspect | Gold colored wire |
Densité | 19.32g/cm3 at 20°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9985% (Metals basis) |
Quantité | 100 cm |
Odeur | Odorless |
Forme | Fil, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre |