Learn More
Fil d’or, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre, Premion™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11341548
Fil d’or, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre, Premion™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341548
25 m, 25m
Click to view available options
Quantité:
100 m
25 m
5 m
Conditionnement:
100m
25m
5m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11341548
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010969.G9
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Forme : Env. .0.04 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold
Couleur Golden
Aspect Gold colored wire
Plage de pourcentage du dosage 99.995% (Metals basis)
Quantité 25 m
Odeur Odorless
Forme Fil, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotX11K005 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Code produit010969.G9,010969.H4,010969.G5
Numéro de lotX17K044 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Code produit010969.G9,010969.H4,010969.G5
Numéro de lotU15K007 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/08/2024 Code produit010969.G9,010969.H4,010969.G5
Numéro de lotZ01J001 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2024 Code produit010969.G9,010969.H4,010969.G5
Numéro de lotS24I053 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2022 Code produit010969.G9,010969.H4,010969.G5
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fil d’or, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre, Premion™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >