Learn More
Nanorodes d’or, 9 à 15 nm de diamètre x 55 à 65 nm de longueur, dispersion dans l’eau, absorption à 850 nm, charge positive, Thermo Scientific™
Code produit. p-7080258
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanorods
Couleur Incolore
Note relative au nom 9 to 15nm dia. x 55 to 65nm length, dispersion in water, 850nm Absorption, positively charged
Point d’ébullition >60°C (decomposition)
Quantité 5 mL
Odeur Odorless
Forme Liquide