Learn More
Nanoparticules d’or, 20 nm, fournies dans 0,1 mM de PBS, sans réactif,99 %, dia. ext. 1, absorption à  524 nm, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15484605
Nanoparticules d’or, 20 nm, fournies dans 0,1 mM de PBS, sans réactif,99 %, dia. ext. 1, absorption à  524 nm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15484605
25 mL
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15484605
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J67370.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Ideal for sensitive applications requiring a minimum amount of contaminating reactants. Well suited for protein conjugate development by passive adsorption to the gold nanoparticle surface. Conjugates can be used in blotting, electron microscopy and immunohistochemistry applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rose à rouge
Note relative au nom supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 524nm absorption
Quantité 25 mL
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Granulométrie 20nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR05L041 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/05/2025 Catalog NumberJ67370.AE,J67370.AC
Numéro de lotU22K007 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2024 Catalog NumberJ67370.AE,J67370.AC
Numéro de lotW10K027 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/09/2024 Catalog NumberJ67370.AE,J67370.AC
Numéro de lotU09K035 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/08/2024 Catalog NumberJ67370.AE,J67370.AC
Numéro de lotQ18K021 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/04/2024 Catalog NumberJ67370.AE,J67370.AC
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Nanoparticules d’or, 20 nm, fournies dans 0,1 mM de PBS, sans réactif,99 %, dia. ext. 1, absorption à  524 nm, Thermo Scientific Chemicals >