Learn More
Nanoparticules en or, 10 nm, fonction amine, 3 kDa pégylé, D50, absorption de 520 nm, Thermo Scientific™
Code produit. 15454585
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
1 mL
Conditionnement:
0.50mL
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rouge
Note relative au nom amine-functionalized, 3kDa PEGylated, D50, 520nm absorption
Quantité 1 mL
Granulométrie 10nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide