Learn More
Nanoparticules d’or, 100 nm, fournies dans 0,1 mM de PBS, sans réactif,99 %, dia. ext. 1, absorption à  572 nm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15434485
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Ideal for sensitive applications requiring a minimum amount of contaminating reactants. Well suited for protein conjugate development by passive adsorption to the gold nanoparticle surface. Conjugates can be used in blotting, electron microscopy and immunohistochemistry applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rose à rouge
Note relative au nom supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 572nm absorption
Quantité 25 mL
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Granulométrie 100nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide