Learn More
Oxyde d’or(III), Premion™, 99,99 % (base métallique), Au 88,6 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396528
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1303-58-8 | Au2O3 | 441.93 g/mol
It is used in aerospace and electrochemical applications such as fuel cells in which they exhibit ionic conductivity. It acts as strong reducing agent in redox reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-58-8
Formule moléculaire Au2O3
Poids moléculaire (g/mol) 441.93
Numéro MDL MFCD00014173
Clé InChI DDYSHSNGZNCTKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme digold trioxide, unii-lw5y686rup, gold iii oxide, gold 3+ ; oxygen 2-, lw5y686rup, gold trioxide, gold oxide, gold sesquioxide, gold oxide,, gold iii oxide, premion
CID PubChem 164805
Nom IUPAC or(3+) ; oxygène(2-)
SMILES [O-2].[O-2].[O-2].[Au+3].[Au+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold(III) oxide
Point de fusion 150°C (decomposition)
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,4524
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in HCl,HNO3and in NaCN solution.
Poids de la formule 441.93
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 88.6% min.
Odeur Odorless