Learn More
Chlorure d’or(III), 99,99 % (à base de métaux), Au 64,4 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Code produit. 11349538
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13453-07-1 | AuCl3
Gold(III) chloride is used in colloidal gold solutions, in photography and as a print toning agent(gold toning), starting solution to form other gold compounds and a precursor for preparation of ultra pure gold metal. It is used in electroplating and electroless plating as an anode in an electric cell. Gold(III) chloride acts as a gold catalyst and cell body stains for bright field and dark field microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13453-07-1
Formule moléculaire AuCl3
Numéro MDL MFCD00014172
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold(III) chloride
Point de fusion 180° (sublimation)
Couleur Rouge
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,ether and slightly soluble in liquid ammonia.
Poids de la formule 303.33
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Red crystalline
Densité 3.90 g/cm3