Learn More
Hydrate de thiosulfate de sodium d’or(I), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384707
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Gold(I) sodium thiosulfate hydrate is useful in organogold compounds. Further, it serves as an antirheumatic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15283-45-1
Formule moléculaire AuNa3O6S4
Poids moléculaire (g/mol) 490.17
Numéro MDL MFCD00046176
Clé InChI FJCMCHNDCIYVST-UHFFFAOYSA-J
Synonyme sodium aurothiosulfate, sodium gold thiosulfate, aurothiosulfate, sanochrysin, sanocrysine, crition, crytion, sanocrysin, aurate 3-, bis monothiosulfato-, trisodium, bis monothiosulfato 2--o,s aurate 3-trisodium t-4
CID PubChem 27176
Nom IUPAC {[(auriooxy)sulfonyl]sulfanyl}sodium; {[(sodiooxy)sulfonyl]sulfanyl}sodium
SMILES [Na]OS(=O)(=O)S[Na].[Na]SS(=O)(=O)O[Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold(I) sodium thiosulfate hydrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol and most other organic solvents.
Poids de la formule 490.19 (Anhydrous)
Aspect White powder
Densité 3.09 g/cm3