Learn More
Liebherr™ Congélateur série GN
Congélateurs à utiliser pour le stockage habituel en laboratoire d’échantillons sensibles aux températures. Le congélateur Liebherr™ série GN offre une technologie de réfrigération de pointe NoFrost pour une fraîcheur longue durée
Marque: Liebherr™ GN 3113
Description
Fonction automatique SuperFrost
- Simplifie la congélation et économise l’énergie
- Abaisse rapidement la température à - 32 °C pour créer l’atmosphère froide nécessaire à la préservation des vitamines
- Lorsque les aliments sont totalement congelés, la fonction automatique SuperFrost revient en mode normal après 65 heures maximum, économisant ainsi de l’électricité
FrostSafe
- Avec le système FrostSafe, les tiroirs extra-hauts et amovibles sont entièrement fermés
- Le froid ne peut pas se dissiper rapidement lorsque l’appareil est ouvert
- La façade transparente des compartiments permet de voir parfaitement les éléments congelés
VarioSpace
- Tous les congélateurs NoFrost et SmartFrost possèdent des tiroirs et des tablettes en verre intermédiaires, situées en dessous, qui peuvent se retirer facilement
- Le résultat : VarioSpace, un système commode pour un espace de stockage supplémentaire, permettant de faire rapidement de la place pour les produits à congeler plus volumineux
Poignée de porte Slimline avec mécanisme d’ouverture intégré
- Les poignées de portes commodes avec mécanisme d’ouverture intégré permettent une ouverture sans effort, même en cas d’ouvertures répétées
- Le mécanisme de la poignée permet d'écarter plus facilement la porte du corps de l’appareil
Spécification
307 L | |
White | |
155.5 H x 69.7 W x 75 D cm | |
122 cm | |
230 V | |
R600A |
10°C à 43°C | |
GN3113X | |
48 cm | |
48 cm | |
50 Hz |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.