Learn More
GMPPA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène GMPPA
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16834724
Afficher les documents
Proteintech
15517-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16824724
Afficher les documents
Proteintech
15517-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
GMPPA is a GDP-mannose pyrophosphorylase. This enzyme catalyzes the reaction which converts mannose-1-phosphate and GTP to GDP-mannose which is involved in the production of N-linked oligosaccharides. This gene is thought to encode a GDP-mannose pyrophosphorylase. This enzyme catalyzes the reaction which converts mannose-1-phosphate and GTP to GDP-mannose which is involved in the production of N-linked oligosaccharides.
Spécification
Spécification
GMPPA
Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q5XIC1, Q922H4, Q96IJ6
29926, 501167, 69080
GMPPA Fusion Protein Ag7789
Primary
-20°C
GMPPA
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GMPPA
Gmppa
IgG
Antigen Affinity Chromatography