Learn More
Glycylglycine, solution tampon 0,2 M, pH 8,0, Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62920.AE
Quantité | 100 mL |
---|
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
556-50-3 | |
132.119 | |
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:17201 | |
C(C(=O)NCC(=O)O)N |
C4H8N2O3 | |
MFCD00008130 | |
11163 | |
2-[(2-aminoacétyl)amino]acide acétique |
Spécification
Glycylglycine buffer soln. | |
Incolore | |
8 | |
100 mL | |
Odorless | |
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N | |
2-[(2-aminoacétyl)amino]acide acétique | |
11163 |
556-50-3 | |
Solution de tampon 0,2M | |
Liquide | |
C4H8N2O3 | |
MFCD00008130 | |
C(C(=O)NCC(=O)O)N | |
132.119 | |
CHEBI:17201 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.