Learn More
GLYCTK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène GLYCTK
Concentration 0.19 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16810144
Afficher les documents
Proteintech
12426-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16800144
Afficher les documents
Proteintech
12426-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This locus encodes a member of the glycerate kinase type-2 family. The encoded enzyme catalyzes the phosphorylation of (R)-glycerate and may be involved in serine degradation and fructose metabolism. Decreased activity of the encoded enzyme may be associated with the disease D-glyceric aciduria. Alternatively spliced transcript variants have been described.
Spécification
Spécification
GLYCTK
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q0VGK3, Q8IVS8, Q8QZY2
132158, 235582, 684314
GLYCTK Fusion Protein Ag3097
Primary
-20°C
GLYCTK
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
glycerate kinase, GLYCTK, HBeAg binding protein 4, HBeAgBP4A, HBEBP2, HBEBP4
Glyctk
IgG
Antigen Affinity Chromatography