Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, qualité électrophorèse, 99,5+ %
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
42.25€ - 105.00€
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15496339
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J64365.30
250 g
42.25€
250g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15406349
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J64365.A1
1 kg
105.00€
1kg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
La glycine est utilisée comme composant des tampons de fonctionnement de Tris-glycine et de Tris-glycine-SDS pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. La glycine est également un composant du tampon de transfert de Towbin pour les transferts Western. Neurotransmetteur inhibiteur dans la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs NMDA.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La glycine est utilisée comme composant des tampons de fonctionnement de Tris-glycine et de Tris-glycine-SDS pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Glycine is also a component of Towbin′s transfer buffer for Western blots. (La glycine est également un composant du tampon de transfert de Towbin pour les transferts Western.) Neurotransmetteur inhibiteur dans la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs NMDA.
Solubilité
Facilement hydrosoluble
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Identifiants chimiques
56-40-6
75.07
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
750
Acide 2-aminoacétique
C2H5NO2
MFCD00008131
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CHEBI:15428
NCC(O)=O
Spécification
Glycine
56-40-6
Blanc
H2NCH2CO2H
635782
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
NCC(O)=O
75.07
CHEBI:15428
75.07
Électrophorèse
∽245°C (decomposition)
5.97
C2H5NO2
MFCD00008131
14,4491
Freely soluble in water
1.595
Acide 2-aminoacétique
750
Odorless
≥99.5%
Poudre
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 200-272-2
missing translation for 'rtecsNumber' : MB7600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche