Learn More
Glycérine, 100 % végétale, USP, J.T.Baker™
Code produit. 15587974 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Seau en PE
Conditionnement:
19L
4L
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerin
Point d’éclair 199.00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 1L = 1.26kg
Poids de la formule 92.1
Pourcentage de pureté 100% Vegetable Based
Qualité USP