Learn More
Glycérine, 100 % végétale, USP, J.T.Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Seau en PE
Conditionnement:
19L
4L
500mL
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Glycerin |
Point d’éclair | 199.00°C |
Conditionnement | Seau en PE |
Quantité | 19 L |
Gravité spécifique | 1L = 1.26kg |
Poids de la formule | 92.1 |
Pourcentage de pureté | 100% Vegetable Based |
Qualité | USP |