Learn More
Acide gluconique, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
1kg
2,5kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gluconic acid, sodium salt |
Point de fusion | 206,0°C à 209,0°C |
Couleur | Blanc à beige |
pH | 6,5 à 7,5 (solution aqueuse à 10 %) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 0.98 |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Formule linéaire | HOCH2[CH(OH)]4CO2Na |
Quantité | 2,5kg |
Beilstein | 03, I, 188 |
Afficher plus |