Learn More
GLTP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 10850-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16827513
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Accelerates the intermembrane transfer of various glycolipids. Catalyzes the transfer of various glycosphingolipids between membranes but does not catalyze the transfer of phospholipids. May be involved in the intracellular translocation of glucosylceramides.
Spécification
Spécification
GLTP
Polyclonal
Unconjugated
GLTP
GLTP, glycolipid transfer protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
288707, 51228, 56356
-20°C
Liquid
Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
B0BNM9, Q9JL62, Q9NZD2
Gltp
GLTP Fusion Protein Ag1293
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales