Learn More
Ansell™ Gants à usage intensif en nitrile Sol-Knit™ série 39-122
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
Description
- Gants de protection aux liquides et chimiques
- Gants industriels
- Le gant robuste offre un confort d’utilisation optimal grâce à sa forme naturelle qui le rend bien adapté à une utilisation avec des tâches durables
- La dextérité supérieure et les niveaux élevés d’adhérence sur surfaces mouillées et sèches contribuent à la sécurité de l’utilisateur et finalement à la productivité globale
- Gant robuste avec protection chimique
Applications :
- Ajustements de composants de pièces de panneaux
- Application de finition à des matériaux, produits
- Assemblage et démontage d’équipements
- Réparation et maintenance d’équipements
- Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
- Changement d’huile, de fluides ou de filtre
- Support et maintenance de lignes de production
Compliance
Conforme aux normes ANSI A1 (niveau de coupe) et ANSI 4 (niveau d’abrasion) ; EN 374, EN 388, EN 407; FDA 510(k).
Spécification
Spécification
Description | Anti-statique, sans silicone, sans latex, non chloré |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Vert |
Latex Free | Oui |
Type de produit | Gants en nitrile Sol-Knit™ série 39-122 |
Dimensions | 7 |
À utiliser avec (application) | À usage intensif |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Coton interlock |
Modèle | Série 39 à 122 |
Afficher plus |