Learn More
Poulten Selfe™ Glass Ubbelohde
Suitable for transparent liquids
Spécification
Type de produit | Viscosimètre Ubbelohde |
---|---|
Calibrated | Oui |
Matériau | Verre |
Description
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Suitable for transparent liquids. Nominal overall length 283mm. Approximate sample size 18mL. With UKAS certificate of calibration.Spécification
Viscosimètre Ubbelohde | |
Oui | |
Verre |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Poulten Selfe™ Glass Ubbelohde