Learn More
Hirschmann™ Glass Printed Scale Class A Volumetric Flask
Pursuant to the rules of the pre-packing regulation
Marca:  Hirschmann™ 2950174
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11853212
  • 160.00CHF / pezzi 2
In stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Blue graduation
  • Certified conformity, with dated batch identification
  • Non-ground
  • Rimmed
  • Printed scale on neck for simple and rapid identification of deviation of actual value from nominal value Calibrated for IN
Specifica
Specifica
40 mL
140 mL
A
Borosilicate Glass, Duran Glass
Yes
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato