Learn More
Hirschmann™ Glass Printed Scale Class A Volumetric Flask
Pursuant to the rules of the pre-packing regulation
Marca: Hirschmann™ 2950173
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Blue graduation
- Certified conformity, with dated batch identification
- Non-ground
- Rimmed
- Printed scale on neck for simple and rapid identification of deviation of actual value from nominal value Calibrated for IN
Specifica
30 mL | |
125 mL | |
A |
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
Yes |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto