Learn More
Hirschmann™ Lamelles en verre
Éliminez l’adhésivité et minimisez la poussière. Les lamelles en verre Hirschmann™ sont parfaites pour protéger et préserver les lames de microscopie.
Marque:  Hirschmann™ 8000108
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13148159
  • 47.05€ / 1000 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Le numéro de LOT sur l’emballage
  • Marquage CE selon les normes IVD 98/79
  • DIN 58 884
Spécification
Spécification
1 (0,13 à 0,16 mm)
21 x 26 mm