Learn More
Fisherbrand™ Bécher en verre sans couvercle
Pour un stockage sûr et sécurisé en laboratoire. Le bécher en verre Fisherbrand™ sans couvercle est idéal pour stocker le liquide nettoyeur ultrasonique.
Marque:  Fisherbrand™ 2070361000
10.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10320842
  • 10.25€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 09-09-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • 80 mm de diamètre
Spécification
Spécification
80 mm
Verre
Bain à ultrasons Elmasonic S 10/S 10 H
Bécher