Learn More
Berlin Packaging™ Bouteille en verre
Use Berlin Packaging™ Round Glass Narrow Bottles for bottling needs as your products dictate.
Marque: Berlin Packaging™ 1000834
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- DIN 28 certification
- Amber or clear
- Round glass with narrow neck
Spécification
500 ml | |
Ambré | |
Flacon |
DIN 28 | |
Verre |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Berlin Packaging™ Bouteille en verre > Amber, Capacity: 500 mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu