Learn More
Gilson™ Support unuiversel multicanaux
Support multicanaux universel conçu pour accueillir des pipettes de 8 ou 12 canaux.
Marque: Gilson™ F161417
Description
Le support multicanal universel est fabriqué en PMMA (méthacrylate de polyméthyle) de qualité Altuglas™ Essential. Le PMMA est très transparent et offre une bonne résistance aux rayures, aux impacts et à la température. Il présente également une bonne résistance à de nombreux produits chimiques couramment manipulés dans des laboratoires comme les alcools (éthanol et méthanol, désinfectants et certains acides et bases selon la concentration).
- Fabriqué en plastique souple
- Les bords de support s’élargissent ou se rétractent pour adapter la géométrie à quasiment toutes les marques de pipettes
Spécification
1x Multichannel pipette stand | |
Pipettes | |
Pipette Holder | |
1x Multichannel pipette stand | |
1 | |
6 in | |
6 in | |
4.2 in | |
.11 lb |
Effacer | |
PMMA | |
Toutes les pipettes multicanaux Gilson et autres marques | |
Box | |
151.9 X 151.9 X 105.7 mm | |
152 mm | |
152 mm | |
106 mm | |
6917 g |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.