Learn More
Gilson™ Micropipettes monocanal PIPETMAN M
Fully motorized, lightweight pipet that virtually eliminates pipetting forces and minimizes RSI (Repetitive Strain Injuries) among users.
Marque:  Gilson™ F81013
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15540490
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
An ergonomic pipetting solution with GLP features that each lab needs
  • Motorized piston with adjustable speed that is compatible with varying solution densities
  • Lockable volume to prevent inaccuracies
  • Color-coded push-button corresponds to matching tip packs
  • Service alert reminders
  • Unique tip holder design allows for a secure fit of most brands of tips
  • Features four essential pipetting modes – reverse, mix, repetitive and pipetting – to best fit your application
  • Pipette can be used while charging eliminating bottlenecks and downtime
  • Power carrousel conveniently holds and charges up to 5 PIPETMAN M pipettes at once, charging 80% of its full capacity in less than one hour
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
D-1000, D-1200, DF1000ST, DF1200ST Pipette Tip
1
Pipette
D1000, D1200, DF1000ST, DF1200ST pipette tip
P100M
Pipetman M
5 à 100 μl
Fully motorized piston, color coded push button, universal tip holder
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires
Offres spéciales
Offres spéciales