Learn More
Gilson™ Accessoire pour le système de pipetage complet PIPETMAN™ - Réservoirs de réactif
Idéal pour la distribution de réactifs avec pipettes multicanaux. Accessoire Gilson™ pour système de pipetage complet PIPETMAN™ - La forme unique des réservoirs de réactifs permet un retrait efficace et presque complet des échantillons.
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
À utiliser avec | Toutes les pipettes avec cônes installés |
Matériau | Polystyrène |
Type | Reservoir |
À utiliser avec (équipement) | Système de pipetage complet PIPETMAN™ |
Description
- Côtés inclinés et fonds en forme de V
- Becs verseurs à tous les coins du réservoir
- Graduations sur les parois intérieures au volume moyen
- Stérilisé par irradiation aux rayons gamma et conditionné individuellement
Spécification
Blanc | |
Polystyrène | |
Système de pipetage complet PIPETMAN™ | |
5.91 in |
Toutes les pipettes avec cônes installés | |
Reservoir | |
100 Pk. |