Learn More
Gibco™ G-CSF Recombinant Mouse Protein
Recombinant G-CSF is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
Marque:  Gibco™ PMC2031
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10151243
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
G-CSF stimulates the proliferation and differentiation of hematopoietic progenitor cells.
Approved for shipment on Wet or Dry Ice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cell Culture
Sequential Chromatography
G-CSF
Recombinant
Carrier-Free
100 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
GM-CSF, G-CSF, & M-CSF
Gibco™
19 kDa
100 μg
Mouse
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Signal Transduction, Oncology, Stem Cell Research, Differentiation, Drug Development
95 %