Learn More
Acide gibbérellique A4+A7, 90 % Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gibberellic Acid A4+A7 |
Type | Gibberellic Acid A4+A7 |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 g |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Point d’ébullition | 582°C |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol, ethanol, or acetone; Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate |
Pourcentage de pureté | 90% |