Learn More
Giantin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 22270-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16821815
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Golgin subfamily B member 1 (GOLGB1) is a single pass type I membrane protein located in the golgi apparatus membrane. GOLGB1 may participate in forming intercisternal cross-bridges of the Golgi complex.
Spécification
Spécification
Giantin
Polyclonal
Unconjugated
GOLGB1
GCP, GCP372, giantin, GOLGB1, Golgin subfamily B member 1, GOLIM1, MacroGolgin
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
2804
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
0.54 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q14789
GOLGB1
Peptide
150 μL