Learn More
Invitrogen™ Human GFR alpha-2 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marque:  Invitrogen™ PEP0254
Code produit. 15276469
  • 144.00€ / 50µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
GFR alpha 2 Synthetic Peptide, PEP-0254, from Invitrogen.
GFRa-2 binds NTN and mediates activation of RET receptor tyrosine kinase by both NTN and GDNF. Thus, NTN, GFRa-2, and the Ret PTK form a complex to transduce NTN signal and to mediate NTN function.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2675
purified
Human GFR alpha-2
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
O00451
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
GFRA2
0.02% sodium azide