Learn More
Gelsolin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 11644-2-AP-20UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16858863
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene binds to the "plus" ends of actin monomers and filaments to prevent monomer exchange. The encoded calcium-regulated protein functions in both assembly and disassembly of actin filaments. Defects in this gene are a cause of familial amyloidosis Finnish type (FAF). Multiple transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
Gelsolin
Polyclonal
Unconjugated
GSN
Actin depolymerizing factor, ADF, AGEL, Brevin, Gelsolin, GSN
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
227753, 2934, 296654
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P06396, P13020, Q68FP1
Gsn
Gelsolin Fusion Protein Ag2239
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado