Learn More
GEFT Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 5A11F8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66012-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16867505
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The Rho family of small GTPases act as molecular switches to control a wide range of cellular processes. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), like GEFT, activate Rho GTPases by accelerating GDP/GTP exchange. The Rho family of small GTPases act as molecular switches to control a wide range of cellular processes. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), like GEFT, activate Rho GTPases by accelerating GDP/GTP exchange (Souchet et al., 2002 ).
Spécification
Specifica
GEFT
Monoclonal
1.34 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6P720, Q86VW2, Q9CWR0
Arhgef25
GEFT Fusion Protein Ag10819
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2a
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
5A11F8
Unconjugated
ARHGEF25
ARHGEF25, GEFT, p63RhoGEF, RhoA/RAC/CDC42 exchange factor
Mouse
Protein A
RUO
115557, 314904, 52666
-20°C
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato