Learn More
GBX2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 21639-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16841245
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Altered expression of GBX2, part of the homeobox-containing human family of DNA-binding transcription factors, is associated with therapy failure and death in patients with multiple types of cancer.
Spécification
Spécification
GBX2
Polyclonal
Unconjugated
GBX2
gastrulation brain homeobox 2, GBX2, Homeobox protein GBX 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
14472, 2637
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P48031, P52951
Gbx2
GBX2 Fusion Protein Ag16288
150 μL