Learn More
Ansell Gants chirurgicaux stériles sans latex GAMMEX™
Neoprene gloves are 100% chemical accelerator-free to eliminate the risk of latex Type I, and minimize chemical Type IV allergies or skin sensitivities.
Marque: Ansell 340006065
164.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Entièrement sans accélérateur chimique pour éliminer le risque de réactions allergiques au latex de type I et minimiser les allergies chimiques de type IV et les sensibilités cutanées
- Finition externe antidérapante et lisse pour une manipulation et une préhension sécurisées des instruments
- Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie et un large éventail de produits chimiques utilisés dans les hôpitaux
- Le gant intérieur est revêtu de polymère avec la technologie DERMASHIELD™ pour un enfilage humide
- La longueur de la manchette offre une protection supplémentaire
Spécification
ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671 | |
Oui | |
0,65 | |
Oui | |
7,48 mil | |
Oui | |
7,09 mil | |
Sans poudre | |
5,91 mil | |
Oui | |
KLMNPT | |
Oui | |
GAMMEX™ sans latex | |
30,5 cm |
EN 455 Partie 1-4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001 | |
Soins de santé | |
Vert | |
Non texturés | |
0,19 mm | |
Néoprène | |
0,18 mm | |
6,5 | |
0,15 mm | |
Type A | |
Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus | |
À bord roulé | |
12 in |