Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Galvanized Steel Tripod
14.11€ - 27.50€
Spécification
Matériau | Galvanized Steel |
---|---|
Type de produit | Trépied |
Quantité | 1 Ea. |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10260931
|
Usbeck Laborgeraete™
5132 |
210 mm |
14.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10137011
|
Usbeck Laborgeraete™
5134 |
230 mm |
18.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10600293
|
Usbeck Laborgeraete™
5141 |
180 mm |
27.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Spécification
Galvanized Steel | |
Trépied | |
1 Ea. |