Learn More
Lingot de gallium, 99,99999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gallium ingot |
Couleur | Argent |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN2803 |
Quantité | 250 g |
Pourcentage de pureté | 99.99999% |
Forme | Ingot |