Learn More
Lingot de gallium, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gallium |
Couleur | Argent à gris |
Aspect | Silver Gray ingot |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9999% (Metals basis) |
Quantité | 50 g |
Forme | Ingot |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche