Learn More
Sulfure de gallium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306718
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Gallium(III) sulfide is used in electronics and photonics. It acts as an active material in lithium secondary batteries. Further, it is used in thin-film solar cells. It is also used to prepare gallium lanthanum sulfide glass by reacting with lanthanum sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12024-22-5
Formule moléculaire Ga2S3
Poids moléculaire (g/mol) 235.63
Numéro MDL MFCD00016106
Clé InChI BVSHTEBQPBBCFT-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC digallium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Ga+3].[Ga+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium(III) sulfide
Point de fusion 1255°C
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 235.63
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.77 g/mL