Learn More
Hydrate de nitrate de gallium(III), Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346168
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Gallium(III) nitrate hydrate is the potential precursor for the synthesis of other gallium compounds. It finds application in the preparation of gallium nitride, which is used as a solar cell array for satellites. In the field of pharmaceutical industry, it is used to treat symptomatic hypercalcemia by preventing the breakdown of bone by slowing osteoclast activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69365-72-6
Formule moléculaire GaN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 255.74
Numéro MDL MFCD00149723
Clé InChI CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basis
CID PubChem 11550823
SMILES [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium(III) nitrate hydrate
Point de fusion 110°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,4346
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC gallium ; trinitrate ; hydrate
Poids de la formule 255.73 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Sensibilité Hygroscopic