Learn More
Chlorure de gallium(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11340558
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Gallium(III) chloride is used as lewis acid or precursor of organogallium reagents. It is used in detection of solar neutrinos. It is used in semiconductor devices for microelectronics and optics. It acts as a catalyst for a number of transformations such as the ring opening and recyclization of epoxide or trimerization of alkynes and as diamagnetic analogue for ferric compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13450-90-3
Formule moléculaire Cl3Ga
Poids moléculaire (g/mol) 176.073
Numéro MDL MFCD00011018
Clé InChI UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
CID PubChem 26010
Nom IUPAC trichlorogallane
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 201°C
Nom chimique ou matériau Gallium (III) chloride
Point de fusion 78°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,4348
Informations sur la solubilité Soluble in water,benzene,carbon tetrachloride and carbon disulphide.
Poids de la formule 176.03
Pourcentage de pureté 99.999%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.47 g/mL